Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A629]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8050-15DEA 506 EUR InStock
USBIT8050-15D
Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A629]
Anticorps
Recommended dilution: Immunohistology: 1:10; Flow Cytometry: 1:10; Western Blot: 1:10
Type: Primary
Antigen: TLR2 (toll-like receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A629
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité