Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TLR3.7]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8050-20REA 802 EUR InStock
USBIT8050-20R
Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TLR3.7]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50
Type: Primary
Antigen: TLR3 (toll-like receptor 3)
Clonality: monoclonal
Clone: TLR3.7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité