Anti-TLR4/MD-2 Complex Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A641]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8050-35AEA 473 EUR InStock
USBIT8050-35A
Anti-TLR4/MD-2 Complex Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A641]
Anticorps
Recommended dilution: Immunohistology: 1:50; Flow Cytometry: 1:50
Type: Primary
Antigen: TLR4/MD-2 Complex
Clonality: monoclonal
Clone: 6A641
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité