Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9G286]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8050-90F1EA 688 EUR InStock
USBIT8050-90F1
Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9G286]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50; Western Blot: 1:50; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: TLR9 (toll-like receptor 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G286
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité