Anti-Topoisomerase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT8066-01EA 516 EUR InStock
USBIT8066-01
Anti-Topoisomerase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 0.5-2.5 ?g/mg; Western Blot: 1:1000-1:10000
Type: Primary
Antigen: Topoisomerase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité