Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCERG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C333]

Fournisseur: United States Biological
USBIT8195-02EA 405 EUR InStock
USBIT8195-02
Anti-TCERG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C333]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 2-100 ?g/ml; Western Blot: 0.2-2?g/ml; Flow Cytometry: 0.5-2?g/ml

Type: Primary
Antigen: TCERG1 (transcription elongation regulator 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C333
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité