Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.A.36]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8199-14-250EA 755 EUR InStock
USBIT8199-14-50 USBIT8199-14-250
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.A.36]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 1.A.36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité