Anti-Transforming Growth Factor beta Receptor III Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: United States Biological
USBIT8250-50GEA 695 EUR InStock
USBIT8250-50G
Anti-Transforming Growth Factor beta Receptor III Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Transforming Growth Factor beta Receptor III
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité