Anti-TGFBR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT8250-50HEA 568 EUR InStock
USBIT8250-50H
Anti-TGFBR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: TGFBR3 (transforming growth factor, beta receptor III)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité