Anti-Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G2]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8252-01EA 473 EUR InStock
USBIT8252-01
Anti-Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000 -1:2000; Western Blot: 1:200 -1:500; Immunoprecipitation: 1:100 -1:200; Immunochemistry: 1:50 -1:100
Type: Primary
Antigen: Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent
Clonality: monoclonal
Clone: 9G2
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité