Anti-Trefoil Factor 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D9]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8269-75DEA 703 EUR InStock
USBIT8269-75D
Anti-Trefoil Factor 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D9]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Trefoil Factor 3
Clonality: monoclonal
Clone: 3D9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité