Anti-TREM1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 9F97]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8282-09AEA 320 EUR InStock
USBIT8282-09A
Anti-TREM1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 9F97]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TREM1 (triggering receptor expressed on myeloid cells 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9F97
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité