Anti-Trenbolone Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIT8289EA 695 EUR InStock
USBIT8289
Anti-Trenbolone Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA:10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Trenbolone
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité