Anti-Trypsin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIT8669-05-100EA 817 EUR InStock
USBIT8669-05-100
Anti-Trypsin Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Trypsin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité