Anti-Tryptase, epsilon Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 9H191]
Fournisseur: United States Biological
USBIT8700-20EA 898 EUR InStock
USBIT8700-20
Anti-Tryptase, epsilon Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 9H191]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tryptase, epsilon
Clonality: monoclonal
Clone: 9H191
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité