Anti-TSG101 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B7]
Fournisseur: United States Biological
USBIT9101-75DEA 703 EUR InStock
USBIT9101-75D
Anti-TSG101 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B7]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TSG101 (tumor susceptibility 101)
Clonality: monoclonal
Clone: 5B7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité