Anti-TNFRSF12A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i122]
Fournisseur: United States Biological
USBIT9185-05AEA 283 EUR InStock
USBIT9185-05A
Anti-TNFRSF12A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i122]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25-1:200
Type: Primary
Antigen: TNFRSF12A (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12A)
Clonality: monoclonal
Clone: 9i122
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité