Anti-UB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H284]
Fournisseur: United States Biological
USBIU1000-06PEA 729 EUR InStock
USBIU1000-06P
Anti-UB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H284]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:700; Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: UB (ubiquitin)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H284
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité