Anti-UCN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIU2575-33AEA 979 EUR InStock
USBIU2575-33A
Anti-UCN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:12800; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: UCN3 (urocortin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité