Anti-UTS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIU2800-02EEA 979 EUR InStock
USBIU2800-02E
Anti-UTS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UTS2 (urotensin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité