Anti-USP33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B5]
Fournisseur: United States Biological
USBIU4101-36AEA 703 EUR InStock
USBIU4101-36A
Anti-USP33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B5]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 20 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: USP33 (ubiquitin specific peptidase 33)
Clonality: monoclonal
Clone: 5B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité