Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CH-10]
Fournisseur: United States Biological
USBIV2110-11EEA 1020 EUR InStock
USBIV2110-11E
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CH-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: monoclonal
Clone: CH-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité