Anti-FLT1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9F651]
Fournisseur: United States Biological
USBIV2110-16DEA 537 EUR InStock
USBIV2110-16D
Anti-FLT1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9F651]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000
Type: Primary
Antigen: FLT1 (fms-related tyrosine kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 9F651
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité