Anti-1,25-dihydroxy-Vitamin D3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ID1,25A]
Fournisseur: United States Biological
USBIV2129EA 353 EUR InStock
USBIV2129
Anti-1,25-dihydroxy-Vitamin D3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ID1,25A]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:25000
Type: Primary
Antigen: 1,25 Dihydroxy Vitamin D3
Clonality: monoclonal
Clone: ID1,25A
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité