Anti-Vitellogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D844]
Fournisseur: United States Biological
USBIV2150-59DEA 529 EUR InStock
USBIV2150-59D
Anti-Vitellogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D844]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-1:1000
Type: Primary
Antigen: Vitellogenin
Clonality: monoclonal
Clone: 6D844
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité