Anti-VTN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIV2200-02GEA 823 EUR InStock
USBIV2200-02G
Anti-VTN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: VTN (vitronectin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité