Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD163L1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10F583]

Fournisseur: United States Biological
USBIW0481-74GEA 837 EUR InStock
USBIW0481-74G
Anti-CD163L1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10F583]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10;

Type: Primary
Antigen: CD163L1 (CD163 molecule-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10F583
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Goat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité