Anti-WAS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIW0800-07EA 601 EUR InStock
USBIW0800-07
Anti-WAS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; ELISA: 1:2000
Type: Primary
Antigen: WAS (Wiskott-Aldrich syndrome)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité