Anti-WNT10B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIW3038-10AEA 587 EUR InStock
USBIW3038-10A
Anti-WNT10B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: WNT10B (wingless-type MMTV integration site family, member 10B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité