Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 0.T.155]
Fournisseur: United States Biological
USBIZ0300-05AEA 647 EUR InStock
USBIZ0300-05A
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 0.T.155]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5-20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ZAP70 (zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 0.T.155
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité