Anti-SLC39A11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIZ0510-11EA 754 EUR InStock
USBIZ0510-11
Anti-SLC39A11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC39A11 (solute carrier family 39, member 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité