Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (Biotin (NHS-LC))

Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR1212EA 279 EUR InStock
IMMRIR1212
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (Biotin (NHS-LC))
Anticorps
ImmunoReagents’ Biotinylated antibody conjugates are widely used due to their ability to enhance antibody signal in most immunoassays. Biotinylated secondary antibodies are used in most immunoassay formats (i.e., ELISA, Immunohistochemistry (IHC), and Western blotting). While Biotinylated antibodies by themselves do not produce a signal that can be visualized, biotin has a high affinity and specificity to Streptavidin/Avidin. Using ImmunoReagents’ streptavidin conjugates with biotinylated antibodies results in signal amplification.

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité