Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 350)

Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR1215EA 250 EUR InStock
IMMRIR1215
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Anticorps
The ImmunoReagents' DyLight® 350 conjugates are a derivative of AMCA (Aminomethylcoumarine acetate), which a blue fluorescent dye commonly is used as a contrasting dye for double- and triple-labeling used in a wide array of applications. The UV-excitable DyLight® 350 has spectral properties that are very similar to those displayed by AMCA, including identical excitation wavelengths and a large stokes shift. The emission wavelength of DyLight® 350 has a 10-nm blue shift over AMCA, though, that provides an advantage in multiplexing with green fluorophores. (Excitation/Emission = 353 nm/432 nm Emission Colour = Blue (Similar Dyes: Alexa Fluor 350, AMCA).

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002.

Informations de commande: Products can by customized based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité