Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR2153EA 92 EUR InStock
IMMRIR2153
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité