Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR2692EA 331 EUR InStock
IMMRIR2692
Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Alpha-1-Antichymotrypsin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité