Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Europium 1024)
Fournisseur: Columbia Biosciences
D17-114-50 D17-114-20 D17-114-1MG
COBSD17-114-50EA 1310 EUR InStock
COBSD17-114-50 COBSD17-114-20 COBSD17-114-1MG
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Europium 1024)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Europium 1024
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité