Anti-schistosomal Glutathione-S-Transferase Goat Polyclonal Antibody (Europium 1024)
Fournisseur: Columbia Biosciences
D17-1310-50 D17-1310-20 D17-1310-1MG
COBSD17-1310-50EA 1310 EUR InStock
COBSD17-1310-50 COBSD17-1310-20 COBSD17-1310-1MG
Anti-schistosomal Glutathione-S-Transferase Goat Polyclonal Antibody (Europium 1024)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: schistosomal Glutathione-S-Transferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Europium 1024
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité