Anti-c-Myc tag Mouse Monoclonal Antibody (Europium 1024) [clone: 9E10]
Fournisseur: Columbia Biosciences
D17-1714-20 D17-1714-50 D17-1714-1MG
COBSD17-1714-20EA 656 EUR InStock
COBSD17-1714-20 COBSD17-1714-50 COBSD17-1714-1MG
Anti-c-Myc tag Mouse Monoclonal Antibody (Europium 1024) [clone: 9E10]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: c-Myc tag (c-Myc tag)
Clonality: monoclonal
Clone: 90000000000
Conjugation: Europium 1024
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité