Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (Europium 1024) [clone: M2]
Fournisseur: Columbia Biosciences
D17-1718-50 D17-1718-20 D17-1718-1MG
COBSD17-1718-50EA 1370 EUR InStock
COBSD17-1718-50 COBSD17-1718-20 COBSD17-1718-1MG
Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (Europium 1024) [clone: M2]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone: M2
Conjugation: Europium 1024
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité