Anti-schistosomal Glutathione-S-transferase Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D3-1310-1MG D3-1310-100
COBSD3-1310-1MGEA 826 EUR InStock
COBSD3-1310-1MG COBSD3-1310-100
Anti-schistosomal Glutathione-S-transferase Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: schistosomal Glutathione-S-Transferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité