Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: AD1.1.10]
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD3-1711-100EA 604 EUR InStock
COBSD3-1711-100 COBSD3-1711-1MG
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: AD1.1.10]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone: AD1.1.10
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité