Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: M2]
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD3-1718-1MGEA 826 EUR InStock
COBSD3-1718-1MG COBSD3-1718-100
Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: M2]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone: M2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité