Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD3-1830EA 604 EUR InStock
COBSD3-1830
Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité