Mouse IgG2a Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD5-1602AEA 370 EUR InStock
COBSD5-1602A
Mouse IgG2a Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Control
Antigen: IgG2a (Mouse) (mouse IgG2a)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: None
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité