Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: 16B12]
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD5-1722EA 743 EUR InStock
COBSD5-1722
Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: 16B12]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: monoclonal
Clone: 16B12
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité