VWR® Traceable®, Thermomètre numérique de poche
Fournisseur: VWR
VWR®
620-1902EA 60.6 EUR InStock
620-1902 VWRU21800-072
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique de poche
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre numérique est idéal pour la surveillance des températures dans les équipements de laboratoire, les usines et pour une utilisation sur le terrain.
  • Résistant aux chocs
  • Réponse rapide
  • Opérations à un seul commutateur pour les applications de routine
Sonde de type K avec capteur à bille, câble de 120 cm.
Information de livraison: Fourni avec un certificat d'étalonnage Traceable, une sonde avec câble, un étui en cuir et une pile.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité