VWR® Traceable®, Thermomètre à alarme à grands chiffres
Fournisseur: VWR
VWR®
620-1858EA 59.7 EUR InStock
620-1858 VWRU62344-914
VWR® Traceable®, Thermomètre à alarme à grands chiffres
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre numérique permet une lecture simultanée des températures ambiante et de la sonde. L’alarme sonore retentit aux limites de températures hautes/basses, entre deux réglages et en dehors de deux réglages. Les voyants verts/rouges et l’alarme s’activent lorsque la condition 'hors de la plage' est détectée.
  • Double affichage
  • Gros chiffres
  • Réinitialisation en appuyant sur un bouton
Sonde externe (L×Ø: 16×5 mm) et câble d’1 mètre.
Information de livraison: Fourni avec un certificat d’étalonnage Traceable, une pile alcaline AAA, une ventouse pour le montage du capteur et un boîtier en plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité