Colonnes capillaires, DB-17
Fournisseur: Agilent
121-1722 121-1723 122-1712 122-1713 122-1731 122-1732 122-1733 122-1762 123-1711 123-1712 123-1713 123-1731 123-1732 123-1733 123-1762 125-1704 125-1711 125-1712 125-1713 125-1717 125-1731 125-1732 125-1733 125-1737 125-1762 127-1712 127-1713 127-1722 123-1732E 123-1733E 122-1713E 122-1731E 122-1732E 121-1722LTM 122-1732LTM 123-1732LTM 125-1712LTM 125-1713LTM 125-1732E 125-1732LTM 127-1712LTM
HEWL121-1722EA 591 EUR InStock
HEWL121-1722 HEWL121-1723 HEWL122-1712 HEWL122-1713 HEWL122-1731 HEWL122-1732 HEWL122-1733 HEWL122-1762 HEWL123-1711 HEWL123-1712 HEWL123-1713 HEWL123-1731 HEWL123-1732 HEWL123-1733 HEWL123-1762 HEWL125-1704 HEWL125-1711 HEWL125-1712 HEWL125-1713 HEWL125-1717 HEWL125-1731 HEWL125-1732 HEWL125-1733 HEWL125-1737 HEWL125-1762 HEWL127-1712 HEWL127-1713 HEWL127-1722 HEWL123-1732E HEWL123-1733E HEWL122-1713E HEWL122-1731E HEWL122-1732E HEWL121-1722LTM HEWL122-1732LTM HEWL123-1732LTM HEWL125-1712LTM HEWL125-1713LTM HEWL125-1732E HEWL125-1732LTM HEWL127-1712LTM
Colonnes capillaires, DB-17
Colonnes pour chromatographie
These columns contain (50%-Phenyl)-methylpolysiloxane. They are excellent for confirmation analysis.
  • Solvent rinsable
  • Mid polarity
  • Equivalent to USP phase G3
  • Bonded and cross-linked
Max. temperature: 40 to 280/300 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité