Colonnes capillaires, HP-PLOT Al₂O₃ S
Fournisseur: Agilent
19091P-S15 19091P-S15E 19091P-S33 19095P-S21 19095P-S23 19095P-S25 19095P-S25E 19091P-S12 19095P-S23PT 19091P-S15PT 19091P-S12PT 19095P-S25PT 19091P-S12LTM
HEWL19091P-S15EA 1440 EUR InStock
HEWL19091P-S15 HEWL19091P-S15E HEWL19091P-S33 HEWL19095P-S21 HEWL19095P-S23 HEWL19095P-S25 HEWL19095P-S25E HEWL19091P-S12 HEWL19095P-S23PT HEWL19091P-S15PT HEWL19091P-S12PT HEWL19095P-S25PT HEWL19091P-S12LTM
Colonnes capillaires, HP-PLOT Al₂O₃ S
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes présentent une polarité moyenne. Elles sont idéales pour analyser les hydrocarbures et pour séparer l'acétylène du butane et le propylène de l'isobutane.
Oxyde d'aluminium désactivé par sulfate de sodium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité