Colonnes capillaires, HP-PLOT Q
Fournisseur: Agilent
19091P-QO3 19091P-QO4 19091P-QO4E 19095P-QO3 19095P-QO4 19095P-QO4E 19095P-QO3E 19091P-QO3LTM 19091P-QO3PT 19091P-QO4LTM 19091P-QO4PT 19095P-QO3LTM 19095P-QO3PT 19095P-QO4LTM 19095P-QO4PT
HEWL19091P-QO3EA 598 EUR InStock
HEWL19091P-QO3 HEWL19091P-QO4 HEWL19091P-QO4E HEWL19095P-QO3 HEWL19095P-QO4 HEWL19095P-QO4E HEWL19095P-QO3E HEWL19091P-QO3LTM HEWL19091P-QO3PT HEWL19091P-QO4LTM HEWL19091P-QO4PT HEWL19095P-QO3LTM HEWL19095P-QO3PT HEWL19095P-QO4LTM HEWL19095P-QO4PT
Colonnes capillaires, HP-PLOT Q
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage universel pour solvants, composés sulfurés, composés oxygénés, isomères C1 à C3, méthane, air/CO et alcanes jusqu'à C12. Idéales pour la séparation de l'éthane, de l'éthylène et de l'acétylène.
  • Résolution supérieure par rapport aux colonnes remplies classiques
  • Durée de conditionnement minimale d'une heure
Polystyrène-divinylbenzène greffé
Température maximale : 270/290 °C
Peut remplacer les colonnes de chromatographie en phase gazeuse.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité